Documentos Principais
294667
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-pentenal
97%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH=C(CH3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
98.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C(C)=C\CC
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-6(2)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
chave InChI
IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
Descrição geral
Hydrodeoxygenation and hydrogenation of 2-methyl-2-pentenal on supported platinum, palladium and copper catalysts has been reported.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Hydrogenation and Hydrodeoxygenation of 2-methyl-2-pentenal on supported metal catalysts.
Pham TT, et al.
J. Catal., 266(1), 9-14 (2009)