Documentos Principais
8.02667
Sigma-Aldrich
Crotonaldehyde
(mixture of isomers) for synthesis
Sinônimo(s):
2-Butenal
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
24 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
230 °C
potência
80 mg/kg LD50, oral (rat)
128-324 mg/kg LD50, skin (rabbit)
Lim. expl.
2.1-15.5 % (v/v)
p.e.
104 °C/1013 hPa
pf
-74 °C
temperatura de transição
flash point 13 °C
solubilidade
181 g/L
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
Descrição geral
mixture of isomers for synthesis
Aplicação
Crotonaldehyde (mixture of isomers) for synthesis. CAS 4170-30-3, molar mass 70.09 g/mol.
Armazenamento e estabilidade
Store below +30°C.
Nota de análise
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.851 - 0.853
Identity (IR):passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C