C86006
Crotyl alcohol, mixture of cis and trans
96%
Sinônimo(s):
2-Buten-1-ol
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
121-122 °C (lit.)
densidade
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\CO
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2-3,5H,4H2,1H3/b3-2+
chave InChI
WCASXYBKJHWFMY-NSCUHMNNSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?