B86400
3-Buten-2-ol
97%
Sinônimo(s):
Methyl vinyl carbinol
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
1719579
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
p.e.
96-97 °C (lit.)
densidade
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3-5H,1H2,2H3
chave InChI
MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B86400-100G | |
B86400-1G | |
B86400-25G | 4061833443132 |
B86400-5G | 4061837328381 |