Documentos Principais
558028
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Penten-2-ol
95%
Sinônimo(s):
(2S)-4-Penten-2-ol, (2S)-Pent-4-en-2-ol, (S)-(+)-Pent-4-en-2-ol, (S)-(-)-Pent-4-en-2-ol, (S)-4-Penten-2-ol
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH2CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]20/D +5.0°, c = 1% in chloroform
índice de refração
n20/D 1.4240 (lit.)
p.e.
115-116 °C (lit.)
densidade
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3/t5-/m0/s1
chave InChI
ZHZCYWWNFQUZOR-YFKPBYRVSA-N
Aplicação
(S)-(+)-4-Penten-2-ol can be used:
  • As an intermediate in one of the key synthetic steps for the preparation of undecenolide (−)-cladospolide C.
  • To prepare a carboxamide derivative as a key intermediate for the preparation of (−)-iso-cladospolide B1.
  • To prepare S-enantiomers of hydroxyeicosa tetraenoic acid named 19-HETE.
  • To prepare an acryloyl ester derivative by reacting with acryloyl chloride, which is a key intermediate for the synthesis of parasorbic acid.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25.56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A practical, stereospecific route to 18-, 19-, and 20-hydroxyeicosa-5 (Z), 8 (Z), 11 (Z), 14 (Z)-tetraenoic acids (18-, 19-, and 20-HETEs)
Gopal VR, et al.
Tetrahedron Letters, 45(12), 2563-2565 (2004)
Enantioselective total synthesis of iso-cladospolide B, cladospolide C and cladospolide B from tartaric acid
Prasad KR and Gandi VR
Tetrahedron Asymmetry, 22(5), 499-505 (2011)