Documentos Principais
558060
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-5-Hexen-2-ol
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH2CH2CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −15.0°, c = 1% in chloroform
índice de refração
n20/D 1.4320 (lit.)
p.e.
130-131 °C (lit.)
densidade
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)CCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3,6-7H,1,4-5H2,2H3/t6-/m1/s1
chave InChI
LNPNXWKVAFKIBX-ZCFIWIBFSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
110.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43.33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)