Documentos Principais
650846
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Benzyloxy-2-propanol
97%
Sinônimo(s):
(R)-1-O-Benzylpropylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
166.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D -14°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.510 (lit.)
densidade
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
chave InChI
KJBPYIUAQLPHJG-SECBINFHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>229.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 109.9 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)