Key Documents
132624
Sigma-Aldrich
Tetramethyl orthocarbonate
98%
Sinônimo(s):
Orthocarbonic acid tetramethyl ester, Tetramethoxymethane
About This Item
Fórmula linear:
C(OCH3)4
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Beilstein:
1737682
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
pb
114 °C (lit.)
pf
−5 °C (lit.)
densidade
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C5H12O4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
chave InChI
AHJWSRRHTXRLAQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Tetramethyl orthocarbonate undergoes stereoselectively controlled acid hydrolysis.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Experimental evidence for the stereoelectronically controlled hydrolysis of orthocarbonates.
Li S and Deslongchamps P.
Tetrahedron Letters, 35(31), 5641-5644 (1994)