Documentos Principais
8.00885
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthoformate
for synthesis
Sinônimo(s):
Trimethyl orthoformate, Methyl orthoformate, Orthoformic acid trimethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH(OCH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
106.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
205-745-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
10 hPa ( 7 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
255 °C
potência
3130 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.4-44.6 % (v/v)
p.e.
102 °C/1013 hPa
pf
-53 °C
temperatura de transição
flash point 13 °C
solubilidade
10 g/L (Hydrolysis)
densidade
0.97 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(OC)OC)C
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
chave InChI
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.970
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup