305472
Trimethyl orthoformate
anhydrous, 99.8%
Sinônimo(s):
TMOF, Trimethoxymethane
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.67 (vs air)
pressão de vapor
23.5 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 30 °C)
57 mmHg ( 40 °C)
Ensaio
99.8%
Formulário
liquid
Lim. expl.
5.1 %
Impurezas
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
p.e.
101-102 °C (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
COC(OC)OC
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
chave InChI
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To convert sulfonic acids to methyl esters.
- To convert 2-acylcyclohexanones to the corresponding acetal derivatives.
- To mediate Pinacol reaction of various 1,2-diols with tin(IV) chloride without the formation of water.
- To synthesize 1-substituted-1H-1,2,3,4-tetrazoles via a three-component condensation with amine and sodium azide catalyzed by indium triflate under solvent-free conditions.
- For the N-methylation of amines in the presence of sulfuric acid.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?