291056
Methyl formate
anhydrous, 99%
Sinônimo(s):
Formic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
32.91 psi ( 55 °C)
9.47 psi ( 20 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
842 °F
Lim. expl.
23 %
Impurezas
<0.005% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.343 (lit.)
pH
4-5 (20 °C, 200 g/L)
pb
32-34 °C (lit.)
pf
−100 °C (lit.)
densidade
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
chave InChI
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- methyl 4-chloro-2-formylbutanoate from methyl 4-chlorobutanoate via -formylation
- potassium methyl α-[(methoxyethylidene)amino]-β-hydroxyacrylate from methyl α-[(methoxyethylidene)amino]acetate
- (S)-(-)-1-formyl-2-hydroxymethylpyrrolidine from (S)-(+)-2-hydroxymethylpyrrolidine via N-formylation
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?