Documentos Principais
W219606
Sigma-Aldrich
Butyl formate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
n-Butyl formate, Butyl menthanoate, Formic acid butyl ester
About This Item
Fórmula linear:
HCOO(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Número FEMA:
2196
Beilstein:
1742108
Número CE:
Conselho da Europa nº:
501
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.163
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
fruity; plum; rum
grau:
FG
Halal
fonte biológica:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.389 (lit.)
p.e.
106-107 °C (lit.)
densidade
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; plum; rum
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-7-5-6/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Butyl formate is an aliphatic ester that can be used as a food flavoring agent.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 339-340 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 339-340 (1997)