270776
tert-Butyl formate
99%
Sinônimo(s):
Formic acid tert-butylester
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
pb
82-83 °C (lit.)
densidade
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)7-4-6/h4H,1-3H3
chave InChI
RUPAXCPQAAOIPB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
15.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?