Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.368 (lit.)
p.e.
68 °C (lit.)
densidade
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C4H8O2/c1-4(2)6-3-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
RMOUBSOVHSONPZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
7.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-13.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?