Documentos Principais
466921
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-oxindole
97%
Sinônimo(s):
1-Methyl-1,3-dihydroindol-2-one, 1-Methyl-2-indolinone, 1-Methyloxindole, Ba 2777, NSC 97219
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
147.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
85-88 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H9NO/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
RSQUAQMIGSMNNE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • Fluorescent analogues of strigolactones as affectors of parasitic weed germination and fungal branching
  • Irreversible Nek2 Kinase Inhibitors
  • Anticancer agents
  • Antimalarial agents
  • Antitimor agents
  • Germination stimulants in plants
  • Inducers of NAD(P)H-quinone oxidoreductase 1 (NQO1)
  • Retinoic acid analogs
  • Potential anti-multiple sclerosis agents
  • Inhibitors of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) integrase
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
An Expedient Stereoselective Synthesis of Spirocyclopropyl Oxindoles from Indolin-2-One/N-Protected Indolin-2-Ones and Bromonitroalkenes.
Roy S and Chen K.
J. Chin. Chem. Soc., 60(6), 597-604 (2013)