Documentos Principais
288322
Sigma-Aldrich
Methyl 3,3-dimethoxypropionate
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2CHCH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
148.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.41 (lit.)
p.e.
77 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acetal
ester
ether
cadeia de caracteres SMILES
COC(CC(=O)OC)OC
InChI
1S/C6H12O4/c1-8-5(7)4-6(9-2)10-3/h6H,4H2,1-3H3
chave InChI
SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 3,3-dimethoxypropionate was used in the synthesis of 3-indolyl α,β-unsaturated carbonyl compounds.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
A practical synthesis of 3-indolyl α, β-unsaturated carbonyl compounds.
Wang W and Ikemoto T.
Tetrahedron Letters, 46(22), 3875-3878 (2005)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
288322-25G4061836683917
288322-5G4061826273500
288322-5KG