414476
Ethyl 3,3-diethoxypropionate
90%, technical grade
Sinônimo(s):
Malonaldehydic acid ethyl ester diethylacetal
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
p.e.
92-93 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(CC(=O)OCC)OCC
InChI
1S/C9H18O4/c1-4-11-8(10)7-9(12-5-2)13-6-3/h9H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
SIALOQYKFQEKOG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?