108456
Trimethyl orthoformate
99%
Sinônimo(s):
Trimethoxymethane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.67 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
23.5 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 30 °C)
57 mmHg ( 40 °C)
Ensaio
99%
Lim. expl.
5.1 %
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
p.e.
101-102 °C (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
COC(OC)OC
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
chave InChI
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?