254517
Trimethyl orthovalerate
97%
Sinônimo(s):
1,1,1-Trimethoxypentane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.410 (lit.)
p.e.
164-166 °C (lit.)
densidade
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-6-7-8(9-2,10-3)11-4/h5-7H2,1-4H3
chave InChI
XUXVVQKJULMMKX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- various 9-O-acyl derivatives of N-acetyl- and N-glycoloyl-neuraminic acid
- 2-methyl, 2-ethyl, 2-propyl and 2-butyl-3-benzimidazolyl-4(3H)-quinazolinones
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?