T60607
Triethyl orthopropionate
97%
Sinônimo(s):
1,1,1-Triethoxypropane
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
p.e.
155-160 °C (lit.)
densidade
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(CC)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H20O3/c1-5-9(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
chave InChI
FGWYWKIOMUZSQF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?