73861
N-Nitrosodiethylamine
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Diethylnitrosamine
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
p.e.
177 °C (lit.)
densidade
0.95 g/mL (lit.)
grupo funcional
N-nitroso
amine
nitroso
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)N=O
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- α-Amino oxime derivatives from alkenes via visible-light-induced photoaddition in the presence of HCl.
- Diethylnitrosamine metalloporphyrin complexes from metalloporphyrins in the presence of dichloromethane.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?