Documentos Principais
591068
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodimethylamine-d6
98 atom % D
Sinônimo(s):
Deuterated N-nitrosodimethylamine, Dimethylnitrosamine-d6, NDMA-d6
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2NNO
Número CAS:
Peso molecular:
80.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
153 °C/774 mmHg (lit.)
densidade
1.086 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
UMFJAHHVKNCGLG-WFGJKAKNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Hao Dong et al.
Journal of chromatography. A, 1422, 82-88 (2015-11-01)
A sensitive gas chromatography-mass spectrometry method was established for the simultaneous determination of thirteen N-nitrosamines (NAs) in skin care cosmetics. The cosmetics samples were firstly dispersed by water and subsequently extracted and purified using salting out-acetonitrile homogeneous extraction method. Finally