Y0002259
N-Nitroso-dimethylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Nitrosodimethylamine (NDMA) solution, NDMA
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
EDQM
concentração
in methanol
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
chave InChI
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of NDMA in active substances by chromatography methods in conjunction with mass spectrometer according to the monograph 20542 of European Pharmacopoeia.
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)