Y0002260
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(Methylnitrosoamino)butanoic acid solution
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
EDQM
concentração
in methanol
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(N=O)(CCCC(=O)O)C
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
SJLBIPLIGYWGJV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of N-nitrosamines in active substances by liquid chromatography coupled with mass spectrometry according to the monograph 20542of European Pharmacopoeia.
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002260 | 4065265939621 |