Y0002258
N-Nitroso-diethylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Nitrosodiethylamine (NDEA) solution, NDEA, Diethylnitrosamine
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
EDQM
concentração
in methanol
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It is also used to prepare internal standard, and N-Nitrosamines spiking solutions to detect the concentration of NDEA in active substances by chromatography methods in conjunction with mass spectrometer according to the monograph 20542 of European Pharmacopoeia.
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)