PHR3610
N-Nitrosomethylaminobutyric Acid (NMBA)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
4-[Methyl(nitroso)amino]butanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1466696
Formulário
acetonitrile solution
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 mL
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
N(N=O)(CCCC(=O)O)C
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
SJLBIPLIGYWGJV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Nota de análise
Outras notas
Solvente
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)