PHR2408
N-Nitrosodiethylamine (NDEA)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
N-Nitrosodiethylamine, Diethylnitrosamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1466652
forma
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
pb
177 °C (lit.)
densidade
0.95 g/mL (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)N=O
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Lisinopril API and its final product
- Sitagliptin and metformin hydrochlorideimmediate and extended-release formulations
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)