N0756
N-Nitrosodiethylamine
liquid, nitrosamine
Sinônimo(s):
Diethylnitrosamine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
N-Nitrosodiethylamine, liquid
Formulário
liquid
Nível de qualidade
cor
yellow
p.e.
177 °C (lit.)
densidade
0.95 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)N=O
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.