Documentos Principais
68088
Supelco
N-Nitrosomethylethylamine
analytical standard
Sinônimo(s):
N-Nitroso-N-methylethylamine, NMEA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(N=O)(CC)C
chave InChI
RTDCJKARQCRONF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)