75580
Triethyl orthoacetate
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,1,1-Triethoxyethane
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
n20/D 1.396
pb
142 °C (lit.)
densidade
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3
chave InChI
NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Stereocontrolled total synthesis of a naturally occuring indole alkaloid, (−)-aspidophytine.
- Conversion of allylic alcohols to γ,δ-unsaturated esters under mild acidic condition, a reaction popularly known as Johnson–Claisen rearrangement.
- Synthesis of heterocycles such as 2-oxazolines and quinazolin-4(3H)-one derivatives.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - Non-equilibrium method
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - Non-equilibrium method
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?