Documentos Principais
8.18804
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthoacetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Trimethyl orthoacetate, 1,1,1-Trimethoxyethane, Orthoacetic acid trimethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3C(OCH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
120.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
215-892-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
20 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
108 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 15 °C
densidade
0.96 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
chave InChI
HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.956 - 0.958
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup