Documentos Principais
75570
Sigma-Aldrich
Triethyl orthobenzoate
≥95.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C(OC2H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
224.30
Beilstein:
645341
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
n20/D 1.472
p.e.
239-241 °C (lit.)
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C13H20O3/c1-4-14-13(15-5-2,16-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)