186260
Ethanesulfonic acid
95%
Sinônimo(s):
1-Ethanesulfonic acid, Ethylsulfonic acid
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
123 °C/0.01 mmHg (lit.)
pf
−17 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
O=S(O)(CC)=O
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)
chave InChI
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ethanesulfonic acid is a sulfonic acid, commonly used as a catalyst for alkylation and polymerization reactions.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?