04058
1-Propanesulfonic acid
technical, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Propanesulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
liquid
cor
clear brown
índice de refração
n20/D 1.44
densidade
1.25 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H2,1H3,(H,4,5,6)
chave InChI
KCXFHTAICRTXLI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)