Documentos Principais
56260
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropane-1-sulfonic acid
technical, ≥80% (T)
Sinônimo(s):
1-Hydroxypropane-3-sulfonic acid, 3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-Hydroxypropan-1-sulfonic acid, 3-Hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH2CH2SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
140.16
Beilstein:
1753832
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Ensaio
≥80% (T)
Impurezas
≤0.1% 1,3-propane sultone
~20% water
densidade
1.364 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
OCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O4S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h4H,1-3H2,(H,5,6,7)
chave InChI
WQPMYSHJKXVTME-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
may contain up to ~40% (NMR) 3,3′-Oxydi(propanesulfonic acid)
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Marie Pollard et al.
Journal of psychopharmacology (Oxford, England), 28(10), 935-946 (2014-07-18)
Suppressing anxiety and fear memory relies on bidirectional projections between the medial prefrontal cortex and the amygdala. Positive allosteric modulators of mGluR5 improve cognition in animal models of schizophrenia and retrieval of newly formed associations such as extinction of fear-conditioned