127442
Aminomethanesulfonic acid
97%
Sinônimo(s):
(Aminomethyl)sulfonic acid, 1-Aminomethanesulfonic acid, Aminomethanesulfonic acid, Aminomethanesulphonic acid, aminomethylsulfonic acid
Ensaio
97%
pf
184 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
NCS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH5NO3S/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H,3,4,5)
chave InChI
OBESRABRARNZJB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
It can also be used to functionalize the surface of single-walled carbon nanotubes (SWCNT) or porous metal-organic frameworks (MOF) to introduce the sulfonic acid functional groups for the preparation of nanocomposites.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?