06720
2-Aminoethyl hydrogen sulfate
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Sulfuric acid mono 2-aminoethylester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (T)
pf
277 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCOS(O)(=O)=O
NCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO4S/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
chave InChI
WSYUEVRAMDSJKL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?