195995
2-Thiopheneacetyl chloride
98%
Sinônimo(s):
2-Thienylacetyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
4 mmHg ( 83 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.551 (lit.)
p.e.
105-106 °C/22 mmHg (lit.)
130-135 °C/90 mmHg (lit.)
densidade
1.303 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)Cc1cccs1
InChI
1S/C6H5ClOS/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2
chave InChI
AJYXPNIENRLELY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- (S)-ethyl-1-(2-thiopheneacetyl)-3-piperidinecarboxylate, nipecotate-containing immunopotentiator
- 5-fluorouracil-cephalosporin prodrug
- series of new N,N′-di(thiopheneacetyl)diamines derivatives
- 6-β-(thiophen-2′-yl)acetamidomorphine
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?