249440
Hydrocinnamoyl chloride
98%
Sinônimo(s):
3-Phenylpropionyl chloride
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5265 (lit.)
p.e.
107 °C/11 mmHg (lit.)
pf
−7-−5 °C (lit.)
densidade
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
chave InChI
MFEILWXBDBCWKF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- enantioselective synthesis of the antifouling agent, (+)-maculalactone A
- synthesis of hydrocinnamoyl-farnesyl-L-cysteine methyl ester
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?