B25606
N-Benzylmethylamine
97%
Sinônimo(s):
N-Methylbenzylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
p.e.
184-189 °C (lit.)
densidade
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3
chave InChI
RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?