480975
Hydroxylamine-O-sulfonic acid
99.998%
Sinônimo(s):
(Aminooxy)(hydroxy)sulfane dioxide, (Aminooxy)sulfonic acid, Amidoperoxymonosulfuric acid, Amidosulfonic peracid, Aminomonopersulfuric acid, Ammonia-N-oxide-O-sulfonic acid betaine, Permonosulfamic acid, Sulfoperamidic acid
Ensaio
99.998%
pf
210 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NOS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO4S/c1-5-6(2,3)4/h1H2,(H,2,3,4)
chave InChI
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
HOSA may be used as an aminating reagent in the synthesis of:
- 1-aminotetrazoles and 2-aminotetrazoles
- N-aminopiperidine (NAPP)
- 1H,1′ H-2,2′-biimidazole-1,1′-diamine
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?