Documentos Principais
712035
Sigma-Aldrich
O-(4-Nitrobenzoyl)hydroxylamine
98%, ≥97.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
NbzONH2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
182.13
Beilstein:
1966666
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
98%
Formulário
powder
grupo funcional
nitro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-13-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H,8H2
chave InChI
VTKRSTQMGNRMHL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)