367478
O-(tert-Butyldimethylsilyl)hydroxylamine
95%
Sinônimo(s):
Aminoxy-tert-butyldimethylsilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
pb
87-90 °C/40 mmHg (lit.)
pf
62-65 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)ON
InChI
1S/C6H17NOSi/c1-6(2,3)9(4,5)8-7/h7H2,1-5H3
chave InChI
SSUCKKNRCOFUPT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3