775037
N-Boc-O-tosylhydroxylamine
95%
Sinônimo(s):
N-Boc-O-tosyl hydroxylamine, tert-Butyltosyloxycarbamate
Ensaio
95%
Formulário
solid
grupo funcional
amine
tosylate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)ONC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H17NO5S/c1-9-5-7-10(8-6-9)19(15,16)18-13-11(14)17-12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
chave InChI
WZDPZKPHVNFUKB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)