171506
4-Hydroxybenzenesulfonic acid solution
65 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Phenol-4-sulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
65 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.489
densidade
1.337 g/mL at 25 °C
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H6O4S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4,7H,(H,8,9,10)
chave InChI
FEPBITJSIHRMRT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?