Documentos Principais
310638
Sigma-Aldrich
4-Sulfobenzoic acid potassium salt
95%
About This Item
Fórmula linear:
KO3SC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
240.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
grupo funcional
carboxylic acid
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OC(=O)c1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H6O5S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
PXRJBUPXKDXDLG-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
4-Sulfobenzoic acid potassium salt was used as intercalating compound to improve clay exfoliation in the synthesis of poly(butylene terephthalate) (PBT) nanocomposites.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pierre Thuéry et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(24), 8756-8772 (2019-05-24)
Nine uranyl ion complexes have been synthesized using two kinds of sulfonate-containing ligands, i.e. 2-, 3- and 4-sulfobenzoic acids (2-, 3- and 4-SBH2), which include additional carboxylic donors, and p-sulfonatocalix[4]arene (H8C4S), with additional phenolic groups, and [Ni(cyclam)]2+, [Cu(R,S-Me6cyclam)]2+ or PPh4+
Berti C, et al.
Eur. Polymer J., 45(1), 70-78 (2009)
Saccharin: para forms of some impurities are not mutagenic in Salmonella typhimurium.
F Poncelet et al.
Food and cosmetics toxicology, 18(4), 453-453 (1980-08-01)