172553
4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt monohydrate
97%
Sinônimo(s):
Disodium 4,5-dihydroxy-1,3-benzenedisulfonate monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc(c1O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O8S2.2Na.H2O/c7-4-1-3(15(9,10)11)2-5(6(4)8)16(12,13)14;;;/h1-2,7-8H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?