Documentos Principais
449385
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)benzophenone
96%
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2C6H4C(O)C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
275.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Ensaio
96%
pf
109-112 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11BrO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
chave InChI
RYULULVJWLRDQH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)