Documentos Principais
A41402
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzophenone
Sinônimo(s):
4-Aminophenyl phenyl ketone, 4-Benzoylaniline
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4C(O)C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
197.23
Beilstein:
389292
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
pf
121-124 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2
chave InChI
RBKHNGHPZZZJCI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ghassan Abu Sheikha et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 66(4), 423-426 (2018-04-03)
Hyperlipidemia is known as an elevation of plasma lipid components. It contributes significantly to atherosclerosis which is one of the most important causative factors in cardiovascular diseases. Agents that cause a dramatic decrease in serum lipid levels are of great