39255
4-Dimethylamino-4′-nitrostilbene
≥99.8% (T)
Sinônimo(s):
N,N-Dimethyl-4′-nitro-4-stilbenamine, DANS
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.8% (T)
Formulário
solid
pf
256-259 °C (lit.)
256-259 °C
fluorescência
λex 500 nm; λem ~700 nm in methylene chloride
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C16H16N2O2/c1-17(2)15-9-5-13(6-10-15)3-4-14-7-11-16(12-8-14)18(19)20/h3-12H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
NVLSIZITFJRWPY-ONEGZZNKSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?